Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Natrium-Halbzellen-ISE mit Glasmembran – Quecksilber-frei
Artikelnummer. 11580124 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
US-Norm
Artikelnummer. 11580124
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ISE-Halbzelle mit Glaskörper zur Bestimmung der Natriumkonzentration
Eigenschaften
  • Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Halbzelle im Glasschaft zur Bestimmung von Natrium
  • Speziell formulierter, auf Natrium ansprechender Glaskolben
  • Direkte Messung der Konzentration von aktiven Natrium-Ionen
  • Referenzelektroden wie Modelle mit Einzeldiaphragma (13-620-52) oder Doppeldiaphragma (13-62047 oder 13-620273) erforderlich
Bestellinformation
Abmessungen:
  • Durchmesser: Gehäuse 0.5 in. (12.7 mm), Kappe 0.625 in. (16 mm)
  • Länge: 4 Zoll L (10.2 cm)-Gehäuse, 1.5 Zoll L (3.8 cm)-Kappe, 5.5 Zoll L (14 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Natriumkonzentration
Material Glas
Anschlusstypen US-Norm
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 12,7 mm
Durchmesser (metrisch) Verschluss 16 mm
Länge (angloamerikanisch) Körper 4 Zoll
Länge (metrisch) Körper 102 mm
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 0 °F bis 176 °F