Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und einzelnem Diaphragma, Quecksilber-frei
Die robuste tragbare Polymerkonstruktion ermöglicht einen Einsatz mit wässrigen Proben im Unterricht oder im Außeneinsatz
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die robuste tragbare Polymerkonstruktion ermöglicht einen Einsatz mit wässrigen Proben im Unterricht oder im Außeneinsatz
- Gehäuse aus Polypropylen in Standardgröße
- Ideal für die Verwendung als Handgerät mit wässrigen Proben
- Robuste Konstruktion für den Einsatz überall dort, wo grobe Handhabung und Bruch auftreten können und die Wartung schwierig ist
- Die pH-Glocke aus Glas ist in der Spitze versenkt, um einen eingebauten Schutz zu gewährleisten
- Die Endkappendichtung hält die Membran zwischen den Anwendungen feucht
- Internes Referenzelement mit Ag/AgCl, poröser Keramikanschluss
- Gefüllt mit geliertem, mit AgCl-Elektrolyt gesättigten 4M KCl ; kein Nachfüllen erforderlich
- Länge 5.75 in. (14.7 cm)
- pH-Gesamtbereich von 0 bis 14
- Temperaturbereich: -5° bis +80 °C (-23° bis 176 °F)
Spezifikation
US-Standard/Pin | |
Polymer/Polypropylen | |
-5 °C° bis +80 °C° | |
4 mol/l KCl-Gel | |
Ag/AgCl | |
23 °F bis 176 °F | |
1 Jahr | |
146 mm |
Einzelne Keramik | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Ideal für die Verwendung als Handgerät mit wässrigen Proben | |
< 10 s | |
-5 °C bis +80 °C | |
5.75 Zoll |