Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gasempfindliche Kombinations-ISEs
Artikelnummer. 11500134 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Der BNC-auf-USS-Adapter ist für dieses Produkt als einmaliger Kauf erforderlich.Bestellnummer:13-641-890
US-Norm/Stift
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11500134
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Ammoniak- und Kohlendioxidanalysen; robustes, chemikalienbeständiges Gehäuse; dauerhaft verbundene Konstruktion aus Membran und Verschluss; kein aufwändiges Zusammensetzen durch den Anwender erforderlich
Vormontierte und -getestete Kappe mit Membran
  • Gewährleistet optimale Membranspannung und -ausrichtung bei leckagefreiem Betrieb
  • Die Membran ist wesentlich weniger anfällig für Tensidverschlechterungen: Sie kann über einen längeren Zeitraum in verschiedensten Abwasserproben und Prozessströmen eingesetzt werden
  • Die nicht kristallisierende Fülllösung beeinträchtigt die Leistung nicht und verursacht keinen Membranbruch
  • Mit einem Kabel mit 39 in. (1 m) Länge
Eigenschaften
  • Festes, chemisch beständiges Gehäuse
  • Gebundene Membran/für Oak Ridge-Röhrchen
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Niedrigere Nachweisgrenzen als herkömmliche ISEs
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific™ Technical Applications abgesichert
Ammoniakkombinations-ISE
  • Zur Bestimmung der Ammoniak- und Ammoniumionenkonzentration in diversen Proben
  • Mögliche Einsatzgebiete: Abwasser, Kesselwasser, Industrieabfälle, Rauchgase, Lebensmittel, Düngemittel
  • Keine Beeinträchtigung der Messung durch Probenfarbe, Trübung oder Schwebstoffe
  • Gase wie CO2, SO2 und H2S stören nicht die Messung
  • Diese Methode wurde gemäß ASTM und EPA zugelassen
Kohlendioxidkombinations-ISE
  • Misst Kohlendioxid, Karbonat und Bikarbonat
  • Mögliche Einsatzgebiete: kohlensäurehaltige Getränke, Weine, Grundwasser, Meerwasser
Bestellinformation
Ersatz-Membrankappen: Ammoniak, 13-620-512; Kohlendioxid, 13-620-513. Fülllösungen: Ammoniak, ACCU-080-0500; Kohlendioxid, 13-641-766.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Bestimmung der Konzentration von Ammoniak und Ammoniumionen in Abwasser, Kesselwasser, industriellen Abfällen, Rauchgasen, Lebensmitteln und Düngemitteln
Anschlusstypen US-Norm/Stift
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 13 mm
Art der Fülllösung Nicht kristallisierend – NH4Cl
Länge (angloamerikanisch) 4.01 Zoll
Länge (metrisch) 102 mm
Material Epoxidschaft
Betriebsbereich (metrisch) 0.009 bis 1700 ppm
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 122 °F
Zertifizierung/Konformität ASTM, EPA
pH-Bereich 13
Interferenzen Flüchtige Amine, Metall-Kationen zur Komplexbildung von Ammoniak
Widerstand <300 Megaohm
Reaktionszeit < 30 s
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Ammoniakgassensitive IS-Kominationselektrode
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 50 °C
Typ Kombinations-ISE