Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP85 Tragbares wasserdichtes pH-/Leitfähigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 11500254 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
5
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11500254
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Meter/Probe package includes meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-One pH/temperature probe (13-620-AP55), four AAA batteries and instruction manual.
Meter Kit package includes meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-One pH/temperature probe (13-620-AP55), 4.00 and 7.00pH buffer solutions, 1413μS conductivity calibration solution, sample bottle, four AAA batteries, instruction manual and hard plastic carrying case.
Langlebig, wasserfest und staubdicht und damit optimal geeignet für raue Anwendungen außerhalb des Labors
Für die Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit und TDS plus Temperatur. Wechsel zwischen pH-Wert, Leitfähigkeit und TDS mit nur einem Knopfdruck. Das duale LCD-Display zeigt alle Parameter mit Temperatur an; es werden auch die vorherigen Kalibrierpunkte angezeigt.
  • Erweiterter Einstellungsmodus für die Anpassung der Zählerparameter
  • Der wählbare automatische Endpunkt friert den Messwert sofort nach der Stabilisierung ein
  • Die HOLD-Taste friert den Ablesewert ein
  • Selbstdiagnose: Das Messgerät zeigt an, wann es betriebsbereit ist; Fehlermeldungen weisen den Anwender auf Probleme hin
  • ISO™ 9001-zertifizierter Hersteller
Leistungsfähiger pH-Modus
  • Wiederaufruf von Steigung und Offset der pH-Elektrode
  • Fünf-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
Leitfähigkeits- und TDS-Modi
  • Bearbeiten und Anpassen von effektiven Zellkonstanten für jeden Bereich
  • Automatische Messbereichseinstellung für die Leitfähigkeit über fünf Bereiche
  • Automatische Messbereichseinstellung für TDS über sechs Bereiche
  • Fünf-Punkt-Kalibrierung mit ±1 % Genauigkeit
Flexibler Temperaturmodus
  • Temperaturanzeige in °C oder °F; Koeffizient von 0 bis 10 % für eine genaue Kompensation in fast jeder Lösung
  • Manueller oder automatischer Temperaturausgleich
Service Plan
Servicevertrag verfügbar.
Warranty
accumet Three-Year Warranty. accumet AP85 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years. Call your Fisher Scientific Customer Service Representative for full details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature Plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-one pH/temperature probe (13-620-AP55), 4.00 and 7.00pH buffer solutions, 1413μS conductivity calibration solution, sample bottle, four AAA batteries, carrying case
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1% Full-scale
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH, Conductivity, TDS
Zellkonstante 1cm-1
Kalibrierpunkte 5
Bereich (Leitfähigkeit) 0 to 19.99 μS, 0 to 199.9 μS, 0 to 1999 μS, 0 to 19.99 mS, 0 to 199.9 mS
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01μS, 0.1μS, 1μS, 0.01mS, 0.1mS
Temperaturkompensation Automatisch oder manuell
Bereich (TDS) 0 to 9.99 ppm, 10 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1 to 9.99 ppt, 10 to 99.9 ppt, 100 to 200 ppt
Auflösung (TDS) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
Genauigkeit (TDS) ±1% Full-scale
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Genauigkeit (Temperatur) ±0,5 °C
Displaytyp LCD
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Gewicht (angloamerikanisch) 0.04 oz.
Gewährleistung 3 Jahre
Auflösung 0.01 pH
Modell Meter Kit Package
Arten von Sensoren Leitfähigkeit
Nachweisbereich -2 to +16pH
Genauigkeit +0.01 pH
Länge (metrisch) 19 cm
Breite (angloamerikanisch) 3.75 in.
Breite (metrisch) 9.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2.25 in.
Akkutyp 4 x AAA