Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP75 Tragbares wasserdichtes Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Includes
Meter/Probe package includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), four AAA batteries, and instruction manual.
Meter Kit includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54); four each of 447μS, 1413μS, 2764μS, and 15,000μS 20mL conductivity calibration solution pouches; sample bottle; four AAA batteries; instruction manual, and hard plastic carrying case.
Dual-Display-LCD zeigt Leitfähigkeit oder TDS plus Temperatur in °C oder °F. Das Messgerät schaltet per Knopfdruck zwischen den Messwerten um. Erweiterte Funktionen für eine einfache kundenspezifische Anpassung.
- Wählbare Zellkonstante (0.1 cm–1, 1.0 cm–1oder 10 cm–1)
- Autoranges für Leitfähigkeit über fünf Bereiche und TDS über sechs für schnelles Ansprechen
- Kalibrierung von bis zu fünf Punkten sowohl für Leitfähigkeit als auch für TDS-Messungen
- Der einstellbare Temperaturkoeffizient von 0 bis 10 % pro °C bietet genaue Kompensationen in fast jeder Lösung
- Der wählbare automatische Endpunkt friert den Messwert sofort ein, nachdem das Messgerät die Stabilisierung anzeigt
- Erweiterte Speicherfunktion zum Speichern und Abrufen von bis zu 50 Messwerten
- Die Echtzeituhr ermöglicht die Kombination von gespeicherten und kalibrierten Daten mit Datum und Uhrzeit für eine lückenlose Protokollierung
- Halte-Funktion und automatische Abschaltung
Bestellinformation
Dimensions: 7.5L x 3.75W x 2.25 in. H (19 x 9.5 x 5.7cm)
Certifications
ISO™ 9001
Warranty
accumet Three-Year Warranty. AP75 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Messgerät-/Sondenpaket enthält Messgerät, Leitfähigkeits-/Temperatursonde mit K = 1.0 cm-1, Kunststoffschaft und 3 ft. (0.9 m) langem Kabel (13-620-AP54), vier AAA-Batterien und Bedienungsanleitung |
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ± 1 % FS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leitfähigkeit, TDS, Temperatur |
| Zellkonstante | 0.1, 1.0, 10 cm-1 |
| Kalibrierpunkte | 5 |
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0 bis 19.99 μS, 0 bis 199.9 μS, 0 bis 1999 μS, 0 bis 19.99 mS, 0 bis 199.9 mS |
| Auflösung (Leitfähigkeit) | 0.01 μS, 0.1 μS, 1 μS, 0.01 mS, 0.1 mS |
| Temperaturkompensation | Automatisch oder manuell |
| Bereich (TDS) | 0 bis 9.99 ppm, 10 bis 99.9 ppm, 100 bis 999 ppm, 1 bis 9.99 ppt, 10 bis 99.9 ppt, 100 bis 200 ppt |
| Auflösung (TDS) | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt |
| Mehr anzeigen |