Learn More
Fisherbrand™ AccuCap™ pH-Kombinationselektroden mit Glasschaft und Kapillar-Diaphragma, gelgefüllte Speerspitze, Quecksilber-frei
Das große Doppeldiaphragma gewährleistet erhöhte Durchflussraten und minimale Verstopfung
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Das große Doppeldiaphragma gewährleistet erhöhte Durchflussraten und minimale Verstopfung
Besseres Diaphragma
- Einzelporige Kapillar-Diaphragmen sind ∽200 mal größer als handelsübliche Keramik-Diaphragmen
- Selbst in schwierigen Proben treten fast keine Verstopfungen auf
- Erhöhter Elektrolytfluss, größerer Kontakt zwischen Probe und Referenz, schnelle und stabile Messwerte
- Mit Doppeldiaphragma für höhere Leistung
- Eine Diffusionssperre trennt das Silberchlorid-Reservoir von den Referenzelektrolyten
- Ermöglicht den Einsatz von silberfreien Elektrolyten und verhindert Silberchloridverluste durch Temperaturschwankungen
- Die Folge ist ein extrem stabiles Referenzpotential, das für eine lange Elektrodenlebensdauer sorgt
- Tests an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig ergaben, dass diese Elektrodenkonstruktion die genaueste Laborelektrode ist
- Siehe Traceability of pH measurement (Rückverfolgbarkeit der pH-Messung) von Petra Spitzer; ISBN 3-89429-877-4 oder SSN 0947-7063
- Glaskörper und pH-Membran
- Die robuste Einsteckspitze ist ideal für weiche Lebensmittel
- Das Polymer-Gelelektrolyt liefert zuverlässige Leistungen bei schwierigen Proben
Spezifikation
Violett | |
Duale Poren | |
2 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
pH | |
32 °F bis 122 °F | |
Speerspitze | |
1 Zoll | |
0.23 Zoll |
BNC-Anschluss | |
Glas | |
0 °C° bis 50 °C° | |
Polymergel | |
pH-Messgerät | |
0 °C bis 50 °C | |
1 Jahr | |
25 mm | |
6 mm |