Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ Urin-Peeling-RNA-Aufreinigungskit für Zellen
Artikelnummer. 10608283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10608283 50 Aufreinigungen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10608283 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP280350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Lyse-Lösung (40 ml); Waschlösung (22 ml); RNA-Elutionslösung (6 ml); Spin-Säulen (50 ); Sammlungsröhrchen (50); Elutionsröhrchen (1.7 ml) (50); Produkteinsatz (1)
Schnelle Methode für die Isolierung und Reinigung von Gesamt-RNA aus exfoliierten Zellen, die aus dem Harnweg in den Urin ausgeschieden wurden
  • Schnelle und einfache Verarbeitung im schnellen Spin-Säulenformat
  • Isolate total RNA, from large mRNA down to microRNA (miRNA)
  • RNA kann isoliert und kann ab 100 exfoliierten Zellen nachgewiesen werden
  • Isolieren Sie qualitativ hochwertige Gesamt-RNA aus Urin
  • Keine Phenol- oder Chloroformextraktionen
Anwendungen:
Gereinigte RNA aus exfoliierten Urinzellen, geeignet für Echtzeit-PCR, Reverse Transkription PCR, Northern Blotting, RNase Schutz und Primer-Erweiterung sowie Expressions-Array-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Zentrifugationssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gereinigte RNA aus exfoliierten Urinzellen, geeignet für RT-PCR, Reverse Transkription PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz und Primer-Erweiterung und Expressions-Array-Assays
Enthält Lyselösung 40 ml, Waschlösung 22 ml, RNA-Elutionslösung 6 ml, 50 Spin-Säulen, 50 Sammelröhrchen, 50 Elutionsröhrchen 1,7 ml, 1 Produkteinsatz
Menge 50 Aufreinigungen