Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ Kit für die bakterielle RNA-Aufreinigung von Urin
Artikelnummer. 10582744
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10582744
Marke: Fisher BioReagents™ BP280450
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Lyse-Lösung (40 ml); Waschlösung (22 ml); RNA-Elutionspuffer (6 ml); Spin-Säulen (50); Sammlungsröhrchen (50 ); Elutionsröhrchen (1.7 ml) (50); Produkteinsatz (1)
Entwickelt für die schnelle Aufbereitung bakterieller RNA aus menschlichen oder tierischen Urinproben
  • Schnelle und einfache Verarbeitung im schnellen Spin-Säulenformat
  • Isolate total RNA, from large mRNA down to microRNA (miRNA)
  • Keine Phenol- oder Chloroformextraktionen
  • Isolieren Sie RNA sowohl von gramnegativen als auch grampositiven Bakterien, einschließlich E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Pseudomonas spp., Clostridial ssp., Leptospirose spp., Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrheae
Gereinigte bakterielle RNA, geeignet für Echtzeit-PCR, Reverse Transkription PCR, Northern Blotting, RNase Schutz, Primer-Erweiterung und Expression-Array-Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Zentrifugationssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gereinigte bakterielle RNA, geeignet für RT-PCR, Reverse Transkription PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz, Primer-Erweiterung und Expression-Array-Assays
Enthält Lysis solution 40mL, wash solution 22mL, RNA Elution Buffer 6mL, spin columns 50, collection tubes 50, 50 elution tubes 1.7mL, product insert 1
Menge 50 Aufreinigungen
Ertrag ≈1μg RNA/1 x 105 cells