Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ TrueTotal™ RNA-Aufreinigungskit
Artikelnummer. 10573155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10573155 50 Aufreinigungen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10573155 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP280050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Lyse-Lösung (40 ml), Waschlösung (22 ml), Elutionspuffer (6 ml), Mikro-Zentrifugensäulen (50), Sammelröhrchen (50), Elutionsröhrchen (1.7 ml) (50)
Isoliert und reinigt schnell die Gesamt-RNA aus einer Vielzahl biologischer Quellen
  • Schnelle und einfache Verarbeitung im schnellen Spin-Säulenformat
  • Isoliert alle Größen von RNA, einschließlich großer RNA und kleiner RNA-Spezies
  • Keine Phenol- oder Chloroformextraktionen
  • Isoliert und detektiert RNA aus einer einzigen Tierzelle
  • Reinigt die Gesamt-RNA aus einer Vielzahl biologischer Quellen, etwa kultivierte Tierzellen, Gewebeproben, Blut, Bakterien, Hefe, Pilze und Pflanzen
Anwendungen:
Gereinigte, intakte RNA eignet sich für quantitative RT-PCR-, Northern Blotting-, RNase- und Expressions-Array-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Zentrifugationssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative RT-PCR-, Northern Blotting, RNase- und Expressions-Array-Assays
Enthält Lysis solution 40mL, wash solution 22mL, Elution Buffer 6mL, micro spin columns 50, collection tubes 50, 50 elution tubes 1.7mL
Menge 50 Aufreinigungen
Ertrag ≈0.5μg RNA/1 x 107 cells
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sureprep TrueTotal RNA Purification Kit
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid compound with guanidine(1:1)