Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ RNA/Protein Aufreinigungs-Kit
Beschreibung
Includes
Lyse-Lösung (40 ml); Nukleinsäure-Waschlösung (22 ml); Nukleinsäure-Elutionspuffer (15 ml); Regenerationspuffer für Proteinsäulen (30 ml); Aktivierung der Proteinsäule und Waschpuffer (60 ml); Protein-pH-Bindungspuffer (4 ml); Protein-Elutionspuffer (8 ml); Enzym-Inkubationspuffer (6 ml); Protein-Neutralisator (2 ml); Protein-Ladepuffer (2 ml); Spin-Säulchen (50); Sammel-Röhrchen (150); Produkt-Einsatz (1)
- Schnelle und einfache Verarbeitung im schnellen Spin-Säulenformat
- Alle Säulen für RNA-Aufreinigung und Proteinaufreinigung sind enthalten
- Sequentiell hochwertige RNA und Proteine aus einem einzigen Lysat isolieren – ohne dass das Lysat aufgeteilt werden muss
- Isolieren Sie alle Größen von RNA – von großer mRNA und rRNA bis hin zu microRNA (miRNA)
- Keine Phenol- oder Chloroformextraktionen
- Reinigen Sie Gesamt-RNA und Proteine aus einer Vielzahl biologischer Quellen wie kultivierte Tierzellen, Gewebeproben, Blut, Bakterien, Hefe, Pilze oder Pflanzen
Anwendungen:
Gereinigte Gesamt-RNA und Protein aus derselben biologischen Probe für Studien zur Genexpression, einschließlich Gen-Silencing-Experimente, mRNA-Knockdowns oder Experimente zur Korrelation der RNA- und Proteinexpressionswerte. RNA, die für die Verwendung in Assays wie Echtzeit-PCR, Reverse-Transkriptase-PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz und Expressions-Arrays geeignet ist. Proteine, die für die SDS-PAGE-Analyse und Western Blots geeignet sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Zentrifugationssäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gereinigte Gesamt-RNA und Protein aus derselben biologischen Probe für Studien zur Genexpression, einschließlich Gen-Silencing-Experimente, mRNA-Knockdowns oder Experimente zur Korrelation der RNA- und Proteinexpressionswerte. RNA, die zur Verwendung in Echtzeit-PCR, Reverse Transkription PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz und Expression Array Assays geeignet ist. Proteine, die für die SDS-PAGE-Analyse und Western Blots geeignet sind |
| Enthält | Lysis solution 40mL, Nucleic Acid wash solution 22mL, Nucleic Acid Elution Buffer 15mL, Protein column regeneration Buffer 30mL, Protein column activation and Wash Buffer 60mL, Protein pH Binding Buffer 4mL, Protein Elution Buffer 8mL, Enzyme incubation Buffer 6mL, Protein neutralizer 2mL, Protein loading dye 2mL, spin columns 50, collection tubes 150, product insert 1 |
| Menge | 50 Aufreinigungen |