Learn More
Fisher BioReagents™ Optizyme™ Ribonuklease-Hemmer, rekombinant
Schützt RNA vor Zersetzung durch RNasen
Marke: Fisher BioReagents™ BP3222-1
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
- Wird als rekombinantes Produkt aus E. coli (ursprünglich isoliert von der Rattenlunge) geliefert und bietet einen überlegenen Schutz der RNA vor Zersetzung durch RNasen
- Wird häufig zu allen Lösungen hinzugefügt, die während der Isolierung von RNA verwendet werden, und beeinträchtigt nicht die Leistung der meisten Enzyme in nachgeschalteten Anwendungen
- Aktiv über einen breiten Temperaturbereich und bietet sogar eine RNase-Hemmung bei 60 °C, was bei der Durchführung von reversen Transkriptionsreaktionen bei erhöhten Temperaturen nützlich ist, um die sekundäre Struktur in RNA zu überwinden
- Komponenten von Lagerungspuffer: 20 mM HEPES-KOH (pH 7.6 bei 4 °C), 50 mM KCl, 8 mM DTT und 50 % Glycerin (v/v)
Deaktiviert RNase A, RNase B und RNase T2; keine Aktivität gegen SP6-, T7- oder T3-RNA-Polymerasen, AMV oder MMLV Reverse Transkriptasen und Taq DNA-Polymerase
- Zeigt ein breites Spektrum von Hemmaktivitäten gegen RNasen an und hat keine Aktivität gegen andere Polymerasen und Reverse Transkriptasen
- Geeignet für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Anwendungen wie Isolierung und Aufreinigung von RNA, cDNA-Synthese, RT-PCR, In-vitro-RNA-Transkription/Translation, Ribonuklease-Schutzassays und Vorbereitung von RNase-freien Antikörpern
Spezifikation
20 to 40 U/μL | |
Geeignet zur Verwendung in gängigen molekularbiologischen Anwendungen wie Isolierung und Aufreinigung von RNA, cDNA-Synthese, RT-PCR, In-vitro-RNA-Transkription/Translation, Ribonuklease-Schutzassays und Vorbereitung von RNase-freien Antikörpern | |
E. coli | |
RNase Inhibitor |
Farblos | |
20mM HEPES-KOH (pH 7.6 at 4°C), 50mM KCl, 8mM DTT, 50% Glycerol | |
2500 U | |
Flüssig |