Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ vorgewogene Medien
Optimiert für eine hervorragende Ausbeute bakterieller Kultur
Marke: Fisher BioReagents™ BP1427-10P1
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Vier klassische Medien, in praktischen, vorgewogenen Beuteln.
- Vorgemischte wachstumsfördernde Komponenten sparen Zeit und Kosten bei der Vorbereitung
- Reduzieren von Formulierungsfehlern
- Jeder Beutel enthält genügend Material für 1 Liter-Flüssigmedium
- Kein Wiegen von staubigen Pulvern mehr
- Hohe Qualität—gewährleistet durch strenge Testverfahren
- LB wird für die Kultivierung von E. coli in molekularbiologischen Verfahren verwendet
- Terrific Broth ist ein gepuffertes, angereichertes Medium, das verwendet wird, um hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA aus transformiertem E. coli zu erhalten
Bestellinformation
Lieferung in 10 Beuteln pro Karton.
Spezifikation
4°C | |
Molekulargenetik | |
Microbiology Media | |
Pouch |
Flüssig | |
LB Broth, Lennox | |
Kultivierung von Escherichia coli | |
10 Pouches |