Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ LB-Bouillon, Miller mikrobiologische Medien
Artikelnummer. 10638973
Click to view available options
:
LB-Bouillon Miller; 10 x 1 l
Artikelnummer. 10638973
Marke: Fisher BioReagents™ BP143010B1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Klassische Medien in gebrauchsfertiger flüssiger Form
  • Durch Autoklavieren sterilisiert
  • Für eine hohe Ausbeute an Bakterienkultur
  • Keine staubigen Pulver, die Umweltprobleme verursachen
  • Der vollautomatische Fertigungsprozess verhindert unerwartete Kontamination
  • LB-Bouillon. Bakteriologisches Standardnährmedium für die Vermehrung von E. coli zu Zwecken der Stammhaltung (Subkultivierung), Klonierung, Plasmidvermehrung und Proteinexpression
  • Super-Bouillon. Speziell dazu entwickelt, die Ausbeute von Plasmiden mit hoher Kopienzahl zu erhöhen, die aus Suspensionskulturen von E. coli-Stämmen gewonnen wurden
  • Terrific Broth. Unterstützt höhere Zelldichten als LB-Medium und erhöht die Plasmid-DNA-Ausbeute
Bestellinformation
Wird in einer Kiste mit zehn 1-l-Flaschen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Form Flüssig
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Medientyp LB-Bouillon, Miller
Füllvolumen 10 x 1000 mL
Verpackungsart Flasche
Menge 10 x 1 L