Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Bouillon (Pulver/Molekulargenetik)
Click to view available options
Menge:
100 g
2 kg
10 kg
Verpackungsart:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Kühl aufbewahren. (Lagerung unter 4 °C/39 °F) An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| Form | Pulver |
| Güte | Molekulargenetik |
| Medientyp | NZY-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Verpackungsart | Poly-Flasche |
| Menge | 100 g |