Learn More
Fisher BioReagents™ Nukleotide
Nukleotide für PCR mit einem Reinheitsgrad von >98 % Triphosphat
Marke: Fisher BioReagents™ BP2564-1
Additional Details : Gewicht : 0.00160kg
Beschreibung
- Funktion in der PCR getestet
- Kann in der Sanger-Sequenzierung, Mutagenese und cDNA-Synthese verwendet werden
- DNase-, RNase- und Proteasefrei
- PCR dNTP Mix ist eine Lösung aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP
- Das dNTP-Set enthält je ein Röhrchen dATP, dCTP, dGTP und dTTP (4 Röhrchen/Set)
Spezifikation
Flüssig | |
dNTP Set | |
>98% | |
Farblos |
7 to 7.5 | |
100 mM | |
100 μl | |
Dideoxy-Sequenzierung, Mutagenese und cDNA-Synthese |