Learn More
Fisher BioReagents™ Molekulargewichtsmarker
Geeignet zur Bestimmung der Größe von DNA-Fragmenten
Marke: Fisher BioReagents™ BP2554-25
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
- Kompatibel mit konventioneller Gelelektrophorese und Pulsed-Field-Gelelektrophorese
- DNase-, RNase- und Proteasefrei
Spezifikation
lambda DNA/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest | |
DNA Molecular Weight Marker/Ladder | |
Bestimmung der Größe des DNA-Fragments |
Farblos | |
Lyophilisiert | |
25 μg |