Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Bouillon (Pulver) – Lennox
Artikelnummer. p-4907856
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Verpackungsart:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10628973
Marke: Fisher BioReagents™ BP1427500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
  • Anweisungen für die Medienherstellung: G20 in 1 l gereinigtem Wasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents mikrobielles Wasser in Zellkultur-Gütegrad), suspendieren. Für eine vollständige Auflösung erhitzen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren
  • Liefert eine nährstoffreiche Umgebung für ein schnelleres Wachstum von E. coli
  • Format: Dehydriertes Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Bakterienkultur
Form Pulver
Güte Molekulargenetik
Medientyp LB Broth - Lennox
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 500 g