Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Agar, Miller (Pulver)
Artikelnummer. 10734724
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10734724
Marke: Fisher BioReagents™ BP14252
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
  • Anweisungen für die Medienherstellung: G40 in 1 l gereinigtem Wasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents mikrobielles Wasser in Zellkultur-Gütegrad), suspendieren. Für eine vollständige Auflösung erhitzen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren
  • Die Natriumchloridkonzentration der Miller-Formulierung ist 2x die Konzentration der Lennox-Formulierung, um eine optimale Salzkonzentration für einen bestimmten Stamm zu ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Dehydriertes Pulver
Güte Molekulargenetik
Medientyp LB-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 2000 g