Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin-Hemisulfat
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
Eine biochemische Verbindung, die als Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain und Cathepsin B. verwendet wird
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Leupeptin Hemisulfate |
| Molekulargewicht | 475,60 |
| Form | Stückchen, Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Leupeptin Hemisulfate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.