Learn More
Agargranulat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 15470665
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 kg
Verpackungsart:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15470665
Marke: Fisher BioReagents BP97442
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
  • Granulat-Agar-Medien CAS:[9002-18-0]
  • Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Granulatpulver
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
Verpackungsart Poly-Eimer
Menge 2 kg