Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Protein-Marker
Click to view available options
Menge:
500 μ l
Ausreichend für:
100 Beladungen
Beschreibung
- Lieferung in Gel-Ladepuffer für die direkte Anwendung auf SDS-PAGE-Gele
- Ideal für die Bestimmung des Molekulargewichts von Polypeptiden, die in verschiedenen Gelsystemen analysiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter |
| Form | Flüssig |
| Zusammensetzung | Geliefert in Puffer für Gel-Beladung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung der Proteintrennung während SDS-PAGE |
| Kitinhalt | <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet |
| Menge | 500 μ l |
| Bereich | 14.4 to 116 kd |
| Lagerungsbedingungen | -20 °C |
| Ausreichend für | 100 Beladungen |