Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Marker für vorgefärbte Proteine
Artikelnummer. 10408923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 500 μl, 200 Reaktionen
500 μ l
Ausreichend für:
100 Beladungen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Ausreichend für unitSize
10408923 2 x 500 μl, 200 Reaktionen 200 Reaktionen 2 Stück
10714914 500 μ l 100 Beladungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408923 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP36011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal zur Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese ohne Färbung und zur Überprüfung der Elektroblotting von Proteinen auf Membranen
  • Besteht aus sechs aufgereinigten Proteinen, die kovalent an einen blauen Chromophor gekoppelt sind
  • Optimiert für die Produktion gut definierter blauer Banden nach SDS-PAGE
  • Wird in Gel-Ladepuffer geliefert
  • 20 bis 118 kDa
Der kovalent gekoppelte Chromophor wirkt sich auf die Proteinmobilität aus; dieser vorgefärbte Marker sollte nur zur Annäherung des Molekulargewichts separierter Proteine verwendet werden.
Der vorgefärbte Proteinmarker ist für die Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese ohne Färbung konzipiert. Er wird auch zur Überprüfung des Elektro-Blotting von Proteinen auf Membrane verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Zusammensetzung Geliefert in Puffer für Gel-Beladung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese
Kitinhalt <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet
Menge 2 x 500 μl, 200 Reaktionen
Bereich 20 to 118 kd
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ausreichend für 200 Reaktionen
Produkttyp Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter