Learn More
Fisher BioReagents™ Kollagenase (aus Clostridium histolyticum, Insel-Isolierungsgrad)
Marke: Fisher BioReagents™ BP2649-1
Additional Details : CAS : 9001-12-1 Gewicht : 0.05100kg
Beschreibung
- Applikation: Collagenase eignet sich am besten für die Isolierung von Pankreas-Inseln
- Einheiten-Definition: Eine Einheit befreit Peptide aus dem Kollagenäquivalent in Ninhydrinfarbe zu 3.0μ Mol an L-Leucin inerhalb von 18 h bei pH7.4 und 37 °C
- Lagerung: 0° bis 5° C, getrocknet
Spezifikation
Gelblich braun | |
Empfohlen zur Isolierung von Pankreas-Inselchen | |
Clostridium histolyticum | |
Collagenase | |
Pulver |
7.4 | |
0°bis 5 °C | |
1 g | |
105000 |
Sicherheit und Handhabung
- Collagenase, Islet Isolation Grade, minium of 3500 units/g, from Clostridium histolyticum yellowish brown lyophilized powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.