Learn More
Fisher BioReagents™ 2 M Magnesiumchlorid, mikrobiologische Zellkulturqualität
Beschreibung
- CAS: 7791-18-6 (Magnesiumchlorid-Hexahydrat), 7732-18-5 (Wasser)
- Konzentration: 406.6 g/l
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 406.6g/L |
| Form | Flüssig |
| Güte | Mikrobioelle Zellkultur |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Magnesiumchlorid |
| Füllvolumen | 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Als Zusatz zu SOB- und SOC-Medien zur Vermehrung von Bakterienstämmen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 10 ml |