Learn More
Molecular Probes™ FISH Tag™ DNA Orange Kit, with Alexa Fluor™ 555 dye
FISH Tag™ DNA Orange Kit, mit Alexa Fluor™ 555 Farbstoff
Marke: Molecular Probes™ F32948
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
FISH Tag™ DNA-Kits bieten eine vollständige Workflow-Lösung für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungsanwendungen (FISH). Jedes Kit enthält alle Reagenzien, die für die Sondensynthese, -markierung und -aufreinigung sowie für die Bildgebung der markierten Probe benötigt werden. Wählen Sie aus den FISH Tag™ DNA-Kits drei Alexa Fluor™ Farben oder erwerben Sie das FISH Tag™ DNA Multicolor-Kit, das vier spektral unterschiedliche Farbstoffe enthält, mit denen eine gleichzeitige Lokalisierung mehrerer sequenzspezifischer DNA-Ziele in chromosomalen Ausbreitungen und die In-situ-Analyse der mitochondrialen DNA-Lokalisierung und des Inhalts vorgenommen werden kann.FISH Tag™ Kit – Technische Daten:
Vollständige Workflow-Lösung für FISH
FISH Tag™ Kits verwenden eine zweistufige Markierungstechnologie – Nick-Translation zur enzymatischen Integration eines aminmodifizierten Nukleotids (Aminoallyl dUTP) mit anschließender chemischer Markierung mit Alexa Fluor™ Farbstoffen. PureLink™ Technologie zur Nukleinsäureaufreinigung wird für eine schnelle und effiziente Aufreinigung der markierten Sonde verwendet und SlowFade™ Gold Verblassungsschutz-Reagenz wird hinzugegeben, um das Fluoreszenzsignal während der Bildgebung zu bewahren.
Weitere Optionen für die Nukleinsäuremarkierung
Zur Überprüfung verschiedener Optionen für die Nukleinsäuremarkierung (einschließlich DNA- und RNA-FISH) siehe Labeling Oligonucleotides and Nucleic Acids (Markierung von Oligonukleotiden und Nukleinsäuren) – Abschnitt 8.2 im Handbuch für Molecular Probes™.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Fluoreszent | |
Alexa Fluor™ 555 | |
DNA In-situ-Hybridisierung Assay-Kit | |
Nicht zielspezifisch |
Orange | |
Kit | |
Alexa Fluor™, FISH Tag™ | |
DNA | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.