Learn More
Fisetin, TRC
Artikelnummer. 30404538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404538 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF35602550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fisetin
CAS 528-48-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H10 O6
Menge 50 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-, Fisetin (6CI), Flavone, 3,3',4',7-tetrahydroxy- (8CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone, 5-Desoxyquercetin, Bois Bleu de Honqrie, C.I. 75620, C.I. Natural Brown 1, Cotinin, Fiestin, Fietin, Fisetholz, Fisitin, Fustel, Fustet, Junger Fustik, LDN 0058389, NSC 407010, NSC 656275, Superfustel, Superfustel K, Ungarisches Gelbholz, Ventin Sumach, Viset, Young Fustic, Young Fustic Crystals, Zante Fustic
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-2-3-9-12(6-8)21-15(14(20)13(9)19)7-1-4-10(17)11(18)5-7/h1-6,16-18,20H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)ccc2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxychromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
Formelmasse 286.0477
Reinheit (%) >95