Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fisetin
Artikelnummer. 17241136 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17241136 5 g 5 Gramm
17231136 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241136 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 119150050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 528-48-3
Summenformel C15H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
InChI-Schlüssel XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-chromen-4-on
SMILES OC1=CC=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fisetin
Schmelzpunkt >330.0°C
Menge 5 g
Merck Index 15, 4119
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ether, benzene
Formelmasse 286.25