Learn More
Esculape Laboratoire™ Erste-Hilfe-Sets
Artikelnummer. p-8009248
Click to view available options
Höhe (metrisch):
8 cm
11 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11728383
Marke: Esculape Laboratoire™ 721 02 05
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 21 cm
Länge (metrisch) 23 cm
Produkttyp Erste-Hilfe-Set
Farbe Rot
Enthält 2 Gas-Isolierbänder 3 m x 7 cm, 2 dehnbare Netze 3 m x 7 cm, 3
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 8 cm