Learn More
Esculape Laboratoire™ Erste-Hilfe-Sets
Artikelnummer. 11738383
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
8 cm
11 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
11738383 11 cm 1 Stück
11728383 8 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738383 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 722 01 05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.75 CHF
    60.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 102.16 CHF
    62% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 29 cm
Länge (metrisch) 32 cm
Produkttyp First Aid Kit
Farbe Rot
Enthält 4 Gas band 3m x 7cm, 4 Extensible web 3m x 7cm, 4 Anti-compress shots, 20 Sterile compresses 20 x 20, Survival blanket, Doigtier, 12 Safety pin, Guide first aid, Scissors, 2 Pair of Vinyl gloves, 2 Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, 2 sterile pressure
Menge 1 Ea.
Höhe (metrisch) 11 cm