Learn More
Asecos™ Feuerlöscheinheit mit Hoop Guard ION-ULTRA-90
Artikelnummer. 31789614 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Wird automatisch aktiviert, wenn Feuer erkannt wird
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
31789614 Wird automatisch aktiviert, wenn Feuer erkannt wird 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31789614 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 40941
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Löscheinheit ION-ULTRA-90 aktiviert sich automatisch im Falle eines Brandes im Schrank.
  • Für Modelle: IO90 ULTRA
  • Für hohe Schränke mit einer Karosseriebreite von 1200 mm
  • Mit Reifenschutz
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird automatisch aktiviert, wenn Feuer erkannt wird
Enthält Hoop Guard
Gewicht (angloamerikanisch) 14.33 lb.
Gewicht (metrisch) 6.5 kg
Produkttyp Feuerlöscheinheit