Learn More
ASECOS™ Sicherheitsschrank Typ 30 mit Inneneinr. .
Sicherer und geprüfter Schrank zur Lagerung von aggressiven und brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen. Der Asecos™ Q-Classic-30 Sicherheitsschrank ist robust und einfach zu handhaben, zu transportieren und auszurichten.
Marke:  ASECOS™ 3100206130078
Artikelnummer. 15211045
  • auf Anfrage / 1 Stück
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Robust und langlebig
    • Tür mit drei Bändern
    • Kratz- und stoßfest
  • Einfache Handhabung
    • Die Türen werden in jeder Position gestoppt
    • Im Brandfall selbstschließend
  • Verriegelungstüren
  • Einfacher Transport
  • Einfache Ausrichtung
  • Belüftung
Spezifikation
Spezifikation
FM geprüft, 30 EN 14470-1, EKS / AK4 / EN 14727, CE
616 mm
Lagerung gefährlicher (entzündlicher) Stoffe am Arbeitsplatz
1196 mm
Feuerfester Sicherheitsschrank
3 Einlegeböden und Unterschale, 4 Schubladen mit voller Verlängerung, 6 Schubladen mit voller Verlängerung
616 x 1196 x 1968 mm
1968 mm
Hellgrau