Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered Universal Pipette Tips
Beschreibung
Ensure accurate, precise pipetting with these non-filtered, universal pipette tips, designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
Thermo Scientific™ Finntip Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Ausgangsmaterialien und mit den neuesten Formungstechniken hergestellt.
Finntip Pipettenspitzen liegt unser umfassendes Know-how im Liquid Handling zugrunde. Auf Grund unserer modernen automatisierten Produktion sowie unserer Erfahrung sind wir in der Lage, Spitzen mit einer gleichmäßigen und hydrophoben Oberfläche herzustellen, die daher kaum benetzt und das gesamte angesaugte Probenvolumen präzise wieder abgibt.
Eigenschaften:
- Glatte und gleichmäßige Innenfläche verhindert Flüssigkeitsretention
- Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
- Steril oder unsteril erhältlich
- Verschiedene Verpackungsoptionen: Gestelle, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
- Farbcodierte Gestelle, passend zur kompatiblen Finnpipette
- Farbcodierung nur bei den Verpackungsoptionen Gestell und Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen).
Begrenzter Garantiezeitraum: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Gelb |
| Modell | Finntip 250 Universal |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 5.2 cm |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Universelle Passform |
| Mehr anzeigen |