Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen
Sorgen Sie mit dem Pipettiermodul für mehr Genauigkeit und Präzision bei der Versiegelung.
Marke: Thermo Scientific™ 94060973
Additional Details : Gewicht : 0.46100kg
Beschreibung
Gewährleisten eine bessere Abdichtung für höhere Genauigkeit und Präzision. Bei den Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ speziellen Pipettenspitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) erheblich verringert wird.
Vorteile
- Eignet sich besonders zum ein- oder mehrkanaligen Pipettieren
- Erhältlich in sechs Volumenbereichen: 0.2 – 10 μl, 1 – 200 μl, 5 – 300 μl, 100 – 1000 μl, 50 – 1200 μl und 10 ml
- Sterile Spitzen werden im vakuumverriegelten, sterilisierten 10 × 96-Gestell bereitgestellt und sind zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
- Platz sparen durch Nachfüllen
Weichere Spitze
- Die weiche Spitze verringert die nötige Kraft beim Anbringen und Entfernen der Spitzen, wodurch die Gefahr von Verletzungen durch wiederholte Belastung (Repetitive Stress Injury, RSI) erheblich gesenkt wird
- Zudem wird eine bessere Abdichtung zum Pipettierermodul gewährleistet, wodurch Genauigkeit und Präzision verbessert werden
Spezifikation
Finntip Flex 10 ml Ext, nicht gefiltert, steril, lose Ware | |
Ungefiltert | |
Finntip Flex 10 ml Ext | |
26.7cm | |
Rot | |
Finntip™ Flex |
1000 μ l | |
Steril | |
In 10.5 . | |
Bulk | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Zertifizierte Qualität |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.