Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter
Schützen Sie Pipetten und Proben vor Kontamination mit Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter.
Marke: Thermo Scientific™ 94052100
178.70 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Schützen Sie Pipetten und Proben vor Kontamination mit Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter. Diese sterilen Einwegpipettenspitzen halten Pipetten sauber und eignen sich ideal für die PCR-Amplifikation und zum Pipettieren radioaktiver, infektiöser und Aerosol-abgebender Proben. In Racks und mit Volumen von 0.2 μL bis 10 ml erhältlich.
Merkmale:
- Inerter, nicht verschließender Polyethylenfilter
- Spitzen werden vakuumverpackt in strahlungssterilisierten, ausklappbaren Spitzen-Racks geliefert
- Nicht autoklavierbar
- Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxin
Spezifikation
Finntip Filter 10 μl, steril | |
mit Filter | |
Nicht autoklavierbar | |
Gestell | |
Ja | |
FinnTip™ mit Filter |
10 μl | |
steril | |
5,2 cm | |
Gelb | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Steril und PCR-fähig |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen, wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.