Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Multistepper
Artikelnummer. 11892991
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1250 μl
50 bis 250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11892991
Marke: Thermo Scientific™ 4540500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Thermo Scientific Finnpipette Multistepper verringert das Fehlerrisiko und erhöht die Produktivität bei Immunoassay-Applikationen.
Die Thermo Scientific Finnpipette Multistepper verringert das Fehlerrisiko und erhöht die Produktivität bei Immunoassay-Applikationen.
Diese leichte und bedienfreundliche Repeater-Pipette erlaubt die gleichzeitige Abgabe mit 8 Kanälen. Speziell ausgelegt auf die Arbeit mit Mikrotiterplatten hilft die Finnpipette Multistepper dabei, Routinelaborverfahren zu beschleunigen.
Bauweise/Design
  • Universalgriff auch passend für die sieben Einkanal Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper
  • Leiche Bauweise minimiert Ermüdung der Hand bei wiederholtem Dispensieren
  • Separater Spitzenabwurf für die sichere und einfache Entsorgung der Pipettenspitze
  • Breite Fingerstütze minimiert die Belastung der Hand des Anwenders
  • Modul ist um volle 360° drehbar, optimale Effizienz für Rechts- und Linkshänder
Kompatibel mit:
Geeignet für Finntip Multistepper 1500 μl-Spitzen. Diese sind extra lang und mit einem größeren Luftraum zwischen Flüssigkeit und Spitzenkonus ausgestattet, um eine Kontamination zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Griff und Modul
Zur Verwendung mit Finntip Multistepper 1500 µl-Spitze
Anzahl Kanäle 8
Typ Multistepper Pipette
Volumen (metrisch) 50 bis 250 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.