Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Fixed Volume Pipettes
Artikelnummer. 11782494
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
200 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11782494 5 μl 1 Stück
11742504 200 μl -
11752504 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11782494 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4601020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Short Fixed Volume Pipette has been discontinued, and is no longer available.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus™ Short Fixed Volume Pipette has been discontinued, and is no longer available. Please take a moment to learn about our current available manual pipetting systems.
Fixed-Volume Models
  • 1 to 25μL models feature “super blow-out” new streamlined design
  • Constructed of tough, lightweight polymers; fully autoclavable for absolute sterility
  • Easily disassembled for cleaning
Compatible with:
For use with Thermo Scientific Finntip tips. Also compatible with all Fisherbrand™ Universal-Fit tips, Fisherbrand SureOne, Fisherbrand Ergo-F, Large Orifice, Large Orifice/Genomic Aerosol Barrier, and Low-Retention tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±1.4%
Beschreibung Finnpipette Focus Short Fixed, Volume: 5µL, Discontinued
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ FinnTip™ Tips
Material Polymer
Sterilität Steril
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 5 μl
Präzision 1.4%