Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit Fixvolumen
Artikelnummer. 12346552
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
10000 µl
1000 μ l
10 μl
1 μl
2000 μ l
200 μl
20 μl
250 μl
25 μl
3000μL
5000 μl
500 μl
50 μl
5 μl
Genauigkeit:
±0,40 %
±0,70
+ / -0,3%
+ / -0,4%
+ / -0,6%
+ / -0,9%
+ / -1,4%
+ / -4%
+/- 0.3 %
+/- 0.4 %
Präzision:
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,8%
0.2 %
0.3 %
1,4%
4%
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Genauigkeit Präzision unitSize
12346552 200 μl ±0,40 % 0,3% -
11847401 1 μl + / -4% 4% 1 Stück
11857401 5 μl + / -1,4% 1,4% 1 Stück
11867401 10 μl + / -0,9% 0,8% 1 Stück
11877401 25 μl + / -0,6% 0,5% 1 Stück
11887401 50 μl + / -0,6% 0,4% 1 Stück
11897401 100 μl +/- 0.4 % 0.3 % 1 Stück
11807411 250 μl + / -0,4% 0,3% 1 Stück
11817411 500 μl +/- 0.3 % 0.3 % 1 Stück
11827411 1000 μ l +/- 0.3 % 0.3 % 1 Stück
11837411 2000 μ l + / -0,3% 0,2% 1 Stück
11847411 3000μL + / -0,3% 0,2% 1 Stück
10715515 5000 μl +/- 0.3 % 0.2 % 1 Stück
10192644 10000 µl +/- 0.3 % 0.2 % 1 Stück
12336552 20 μl ±0,70 0,5% 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 12346552 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 4651140
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Schützen Sie Proben vor Kontamination mit diesen manuellen Pipetten mit einstellbarer Fingerstütze und antimikrobieller Oberfläche.
Schützen Sie Proben vor Kontamination mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit Fixvolumen – mit einstellbarer Fingerstütze, antimikrobieller Oberfläche und Super-Blow-Out-Kolben für Volumina von 50 μl und kleiner. Die Finnpipette F1 Pipette mit festem Volumen ermöglicht einen leichtgängigen, gleichmäßigen Pipettiervorgang mit patentiertem Soft-Touch-Spitzenabwurf für maximalen Anwenderkomfort. Die antimikrobielle Oberfläche hilft, die Pipette auch ohne zusätzliche Reinigungsmittel zur Oberflächendekontamination sauber zu halten. Die gesamte Pipette ist unempfindlich gegenüber UV-Strahlung, Reagenzien und Feuchtigkeit.
Die Thermo Scientific Finnpipette F1 verbindet alle Merkmale, für die Finnpipetten bekannt sind, mit modernsten Innovationen. Eine antimikrobielle Behandlung bietet höheren Schutz vor Kontaminationen.
  • Antimikrobielle Oberfläche: Silber (Ag) erzeugt eine Pipettenoberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen hemmt.
  • Drehbare Fingerstütze: Die Fingerstütze kann zur Erzielung einer optimalen Pipettierposition um 120° gedreht werden.
  • Leichtgängiges, gleichmäßige Pipettieren: Ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Ergebnisse.
  • Super-Blow-Out-Kolben mit Volumina von 50 μl und niedriger: Gewährleistet die Abgabe von Mikro-Tropfen.
  • Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf: Minimiert die für den Spitzenabwurf erforderliche Kraft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Genauigkeit ±0,40 %
Beschreibung F1 Fest Volume Single Channel
Modell F1
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 200 μl
Präzision 0,3%
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.