Learn More
Fingolimodhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30393971
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393971 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF80500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Summenformel C19 H33 N O2 . Cl H
Menge 50 mg
Synonym 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
InChI-Formel InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
IUPAC-Name 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 343.93
Formelmasse 343.2278