Learn More
Honeywell Safety Products™ Finedex™ Latexhandschuhe
Artikelnummer. 12645213
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12645213
Marke: Honeywell Safety Products™ 209440109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexibler Latex, komfortabler Baumwoll-Flock und ein Rautenmuster machen diesen Handschuh zu einer nützlichen und praktischen Wahl für eine Vielzahl von Anforderungen. Honeywell Safety Products™ Finedex™ Latex-Handschuhe werden mit einem Verfahren hergestellt, das Latexprotein minimiert.
  • Naturlatex-Handschuh für Flexibilität, Fingerfertigkeit sowie gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Reinigungsmittel.
  • Baumwollvelour-Innenseite für guten Tragekomfort.
  • Rautenmuster für das Greifen trockener und feuchter Objekte.
  • Die Manschette schützt den Unterarm.
  • Minimales Latexprotein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/11/08/0462, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/11/08/0462
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Farbe Gelb
Cut Resistance Rating 0
Oberflächenbehandlung außen Diamantförmig
Material Baumwolle
Produkttyp Handschuhe
Größe 9
Dicke (metrisch) 0,4 bis 0,8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Baustelle, Catering, Chemie, Fischerei, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Labor, Medizin, Pharmazie, Druck, Schiffsbau und Wasseraufbereitung
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Auskleidung Ja
Durchstechfestigkeit 0
Menge 10 Paar/Packung
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 30 cm