Learn More
Globe Scientific Fine Tip Transfer Pipets
Artikelnummer. 31923677
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 mL
5 mL
5.8 mL
8.7 mL
Tropfen/ml:
45
50
60
Verpackungsart:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 8 Pk/Cs.
400/Pk., 10 Pk/Cs.
400/Pk., 8 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 400/Cs.
Packungsgröße:
2000 Stück
3200 Stück
400 Stück
4000 Stück
500 Stück
5000 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Tropfen/ml Verpackungsart Packungsgröße
31923677 1.5 mL 50 400/Pk., 8 Pk/Cs. 3200 Stück
31923766 1.5 mL 50 Individually Wrapped, 400/Cs. 400 Stück
31923574 1.5 mL 50 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 Stück
31923298 5.8 mL 60 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923576 5.8 mL 60 Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31923623 5.8 mL 60 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31923571 5.8 mL 50 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31924091 5.8 mL 50 Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31924060 5.8 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31923020 5 mL 50 250/Pk., 8 Pk/Cs. 2000 Stück
31923747 5 mL 50 Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31922708 5 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31923568 8.7 mL 45 400/Pk., 10 Pk/Cs. 4000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 31923677 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 134020
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fine tip transfer pipets are ideal for dispensing small volumes, loading hemocytometers and transferring liquid to and from multi-well plates.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Saugvolumen (metrisch) 1 mL
Kalibriert No
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Tropfen/ml 50
Skala No
Länge (angloamerikanisch) 4.1 in.
Verpackungsart 400/Pk., 8 Pk/Cs.
Farbe Natural
Volumen (metrisch) 1.5 mL
Länge (metrisch) 104 mm
Typ Fine Tip Transfer Pipet
Einwegprodukt Single-use