Learn More
Wheaton™ Pasteur-LDPE-Pipette mit Feinspitze
Artikelnummer. 16424999
Click to view available options
Verpackungsart:
10/Pckg.
20/Pckg.
Einzeln verpackt
Großpackungsbeutel
Packungsgröße:
1500 Stück
3000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16424999
Marke: Wheaton™ 711117F10S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
  • Für Flüssigkeitstransfer
  • Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Saugvolumen (metrisch) 1 ml
Kalibriert Nein
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Material LDPE
Sterilität Steril
Tropfen/ml 20 μl
Skala Nein
Ausführung oben Saugbalg
Verpackungsart 10/Pckg.
Länge (metrisch) 102 mm
Einwegprodukt Ja