missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Finasteride

Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Antiandrogen that inhibits type II 5α reductase (IC50 = 65 nM). Suppresses the conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Reduces prostatic dihydrotestosterone levels and prostate size in vivo. Orally active.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Finasteride |
| CAS | 98319-26-7 |
| Menge | 50 mg |
| Summenformel | C23H36N2O2 |
| Formelmasse | 372.54 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 372.553 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur