missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Finasterid Carbonsäure, TRC

Artikelnummer. 30003937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003937 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003937 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF34201525MG
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 116285-37-1
Summenformel C23 H34 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 402.53
Synonym Alanine, 2-methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]-, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline, alanine deriv., 2-Methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]alanine, 4-Azaandrostane, alanine deriv., Alanine, 2-methyl-N-[(2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl)carbonyl]-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, Alanine, 2-methyl-N-[[(5α,17β)-3-oxo-4-azaandrost-1-en-17-yl]carbonyl]-, Carboxy Finasteride, Finasteride Carboxylic Acid, (5α,17β)-N-(1-Carboxy-1-methylethyl)-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide
IUPAC-Name 2-[(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-Dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]Chinolin-1-Carbonyl]amino]-2-Methylpropansäure
SMILES CC(C)(NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Finasteride Carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H34N2O4/c1-21(2,20(28)29)25-19(27)16-7-6-14-13-5-8-17-23(4,12-10-18(26)24-17)15(13)9-11-22(14,16)3/h10,12-17H,5-9,11H2,1-4H3,(H,24,26)(H,25,27)(H,28,29)/t13-,14-,15-,16+,17+,22-,23+/m0/s1
Formelmasse 402.2519
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.