missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Finasteridsäure, TRC

Artikelnummer. 17912255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912255 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17912255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8472501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 104239-97-6
Summenformel C19 H27 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 317.42
Synonym 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, (5α,17β)-, (5α,17β)-N-[(2,5-Bis(trifluoromethyl)-phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxylic acid, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, 3-Oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxylic acid, Dutasteride Imp A (EP)
IUPAC-Name (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-Dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]Chinolin-1-Carboxylsäure
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Finasteride acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h8,10-15H,3-7,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,15+,18-,19+/m0/s1
Formelmasse 317.1991
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.