Learn More
Erlab Filterboxen für Chemtrap-Schränke zur Brandschutzabwehr
Artikelnummer. 30245761 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
H402
V201
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
30245761 V201 1 Stück
30245755 H402 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245761 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. AG026
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Filterbox für den Brandschutzschrank Chemtrap Smart nutzt die Umwälzung der gefilterten Luft, was zu einer kontinuierlichen Luftzirkulation beiträgt.
Diese Filterbox für den Brandschutzschrank Chemtrap Smart nutzt die Umwälzung der gefilterten Luft, was zu einer kontinuierlichen Luftzirkulation beiträgt.
  • Sicherheitsstandards Die Filtrationsleistung wurde gemäß der Norm AFNOR NF X 15-211:2009 geprüft: Frankreich – EN 1822: 1998 (HEPA H14) – EN 61010
  • CE-Kennzeichnung
  • Abmessungen (mm): Geöffnet: 490/542 (je nach Anschlussart) x T 520 x H 464 Geschlossen: L 490/542 x T 520 x H 326
  • Luftdurchsatz (m³/h / CFM) 60 m³/h / 35 CFM
  • Spannung / Frequenz 110–230 V / 50–60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Metallteile: Korrosionsbeständiger Stahl, beschichtet mit 100 % Polyester
  • Das Filtrationsmodul besteht aus spritzgegossenem Polypropylen.
  • Kohlefiltration für Gase und Dämpfe: AS : Für organische Dämpfe - BE+ : Für organische und saure Dämpfe F : Für Formaldehyddämpfe - K : Für Ammoniakdämpfe – Partikelfiltration für Pulver HEPA H14: 99,995 % Filtrationseffizienz gemäß EN 1822
  • Detektionssensor: Typ A für Säuren / Typ F für Formaldehyd / Typ S für Lösungsmittel
  • Temperatur-/Relative-Feuchtigkeits-Sensor
  • Optionales Molecode-Gas
  • Halsband für Männer: 62 mm
  • Anpassbare Verbindungsmuffe und Klemme: 50 bis 100 mm / 2 bis 4 in.
  • Flexibler Verbindungsschlauch: 1 m
  • Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation durch LED-Pulsationssystem: Lüfteralarm, optionaler Filterleistungsalarm
  • eGuard: Schnittstelle zur Echtzeit-Fernsteuerung von Sicherheitsparametern – PC-kompatibel
  • Netzwerkverbindung
Spezifikation
Modell V201
Produkttyp Filter