Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test MN 617 WA Rundfilter
Hydrophob (wasserfest) durch Imprägnierung mit Silikon. Macherey Nagel™ Hydrophobe Filterpapiere für die Phasentrennung erleichtern die Wasserabscheidung von wasserlöslichen organischen Lösungsmitteln auf besonders elegante Weise durch einfache Filtration.
Marque: Macherey-Nagel™ 430012
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.11700kg
Description
- Gütegrad MN 617 WA
- Glatte Oberfläche
- Bietet eine schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Aus Baumwollfutter und optimiertem Zellstoff
Spécification
Kreisrunde Scheibe | |
Rundfilter | |
125 mm |
MN 617 WA | |
125 mm |