Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test MN Güte 617 Rundformat Cellulose-Filterpapier
Geeignet für allgemeine Filtrationsanwendungen, einschließlich grobkristalliner qualitativer Analysen. Macherey-Nagel™ runde Filterpapiere Gütegrad MN 617 sind glatte, weiche Filterpapiere mit schneller Filtrationsgeschwindigkeit. Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt ca. 0.1 %, der Gehalt an α-Cellulose beträgt ca. 95 %.
Marke:  Macherey-Nagel™ 434005
Additional Details : Gewicht : 0.02520kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10057720
  • 7.40 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
Spezifikation
85 g/m2
Rund
9sec.
MN 617
0,2 mm
55 mm
Weich, glatt
Zellulose
Qualitative Analyse und grobkristalline Analyse
100/Packung
Filterpapier