Learn More
Corning™ FiltrEX Filterplatten
Individuelle Filterscheiben verhindern eine Kreuzkontamination der Flüssigkeit.
Marke:  Corning™ 3504
Additional Details : Gewicht : 3.40194kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10226581
  • 1589.73 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die patentierte Platte ist aus starrem, nichtrecyceltem Polystyrol konstruiert.
  • Ideal für die automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten, Zentrifugation und Vakuumfiltration
  • Barcode-Etiketten können leicht auf den breiten Stehrand aufgebracht werden.
  • Individuelle Filterscheiben werden in den Wells versiegelt, um die Integrität jedes Wells 100 % zu gewährleisten.
  • Das Design als Tischgerät verhindert die Kontamination von Filtrationsöffnungen am Boden und gleichzeitig können die Platten auf dem Labortisch aufliegen.
  • 96-Well-Mikrotiterplatten fassen standardmäßig 350 μl pro Well; 384-Well-Mikrotiterplatten mit hohem Durchsatz verfügen über ein 180 μl-Arbeitsvolumen, das den Protokollübergang vom 96-Well-Format vereinfacht.
  • Mehrere Filtermedien und Porengrößen erhältlich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Hydrophile PVDF-Membran in Porengrößen von 0.2–0.45 μm zur Unterstützung der Chromatographie
  • Glasfasermembran in 0.25–0.66 mm-Stärke für PCR-Aufreinigungen
  • Beide Membranen können für Plasmid-DNA-Reinigung und Hochdurchsatz-Screening, wie z. B. Ligand-Rezeptorbindung und zellbasierte Assays, eingesetzt werden.
  • SBS Standardabmessungen
Bestellinformation
Sterile Platten sind in 5er-Packungen verpackt; 10 Packungen pro Karton. Deckel sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SBS1
Ohne Deckel
8 x 12
Weiß
96
Filter
50/Karton
50/Karton
Standard
Hydrophiles PVDF
0,2 μm
Polystyrol, Hydrophiles PVDF
Nicht steril
Ideal für automatisiertes Liquid Handling, Zentrifugation und Vakuumfiltration, breiter Rand für Barcode-Etiketten
10 St./Packung