Learn More
Integra Biosciences™ Pipetboy Filter
Artikelnummer. 10593425
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Sterilität unitSize
10593425 0,2 μm Steril 1 Stück
11656580 0,2 μm Unsteril 1 Stück
10210143 0,45 μm Unsteril 1 Stück
10531941 0,45 μm Steril 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10593425 Lieferant Integra Biosciences™ Lieferanten-Nr. 156608
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern Kontamination mit austauschbaren sterilen Filtern. Integra Biosciences™ Pipetboy-Filter sind für die Verwendung mit Pipetboy Pro-Pipettierhilfen konzipiert.
  • Ersatzfilter
  • Zubehör für Pipetboy Pro Pipettierhilfe
Spezifikation
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Typ Filter