Learn More
Draeger™ Filtrierende Halbmaske X-plore 1720, FFP2 NR D, VE=20 Stück
Marke: Draeger™ 3951083
6.31 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01980kg
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Beschreibung
Die filtrierenden Halbmasken X-plore 1700 schützen mit ihrem patentierten CoolSAFE™-Material zuverlässig bei staub- und aerosolbelasteten Arbeiten. Ihre Vorteile:Maximale Filterleistung durch patentiertes, mehrschichtiges CoolSAFE™-Material
Minimale Atemwiderstände
Kennzeichnung D für den erfüllten Dolomitstaub-Einspeichertest
Angenehm weich und komfortabel zu tragen
Optimaler Sitz auch beim Tragen einer Schutzbrille
Faltbar, daher unterwegs leicht mitzunehmen
Hygienische Einzelverpackung
Mit CE-Zeichen, geprüft nach EN149:2001, erfüllt schon die erhöhten Anforderungen der EN 149 Überarbeitung 2009
Optionales CoolMAX Ausatemventil für höheren Atem-/Tragekomfort
X-plore 1710 FFP1: Gegen Feinstäube, feste und flüssige Partikeln bis zum 4-fachen des MAK-Wertes
X-plore 1720 FFP2: Gegen Feinstäube, feste und flüssige Partikeln bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
X-plore 1730 FFP3: Gegen Feinstäube, feste und flüssige Partikeln bis zum 30-fachen des MAK-Wertes auch gegen radioaktive und biologische Stoffe der risikogruppe 3 und Enzyme, Viren
Die Odour Varianten sind mit einer Aktivkohleschicht versehen und filtern zusätzlich die Gerüche heraus.
Typ: X-plore 1720, FFP2
Spezifikation
Filtering Half Mask X-plore 1720 FFP2 NR D | |
20/Pk. |